Print…
2-Piperidinemethanol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Hydroxymethyl)piperidine
H60178.09 H60178.18
H60178.09EA 97.9 EUR
H60178.09 H60178.18
2-Piperidinemethanol ≥97%
2-Piperidinemethanol
Fórmula: C₆H₁₃NO
Ponto de ebulição: 100…102 °C
Ponto de Fusão: 68…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005987
Número CAS: 3433-37-2
EINECS: 222-333-2