Print…
Benzo-12-crown-4 (Benzo-1,4,7,10-tetraoxacyclododecane) ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Benzo-12-crown 4-Ether, 2,3-Benzo-1,4,7,10-tetraoxadodec-2-ene, Benzo-12-crown-4
B1249-1G B1249-5G
TCIAB1249-1GEA 97 EUR
TCIAB1249-1G TCIAB1249-5G
Benzo-12-crown-4 (Benzo-1,4,7,10-tetraoxacyclododecane) ≥98.0% (por GC)
Benzo-12-crown-4 (Benzo-1,4,7,10-tetraoxacyclododecane)
Fórmula: C₁₂H₁₆O₄
Peso Molecular: 224.26 g/mol
Número MDL : MFCD00059934
Número CAS: 14174-08-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=237db3eb055dcc87b86f341c42e5078e73cc3077&vid=237db3eb055dcc87b86f341c42e5078e73cc3077&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C