Print…
Benzo-15-crown-5 (benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane) ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1154-1G B1154-5G
TCIAB1154-1GEA 66 EUR
TCIAB1154-1G TCIAB1154-5G
Benzo-15-crown-5 (benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane) ≥98.0% (por GC)
Benzo-15-crown-5 (benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Fórmula: C₁₄H₂₀O₅
Número MDL : MFCD00005945
Número CAS: 14098-44-3
EINECS: 237-947-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f197b4f00e57bb6ebda2d4642b1313ffa876b781&vid=f197b4f00e57bb6ebda2d4642b1313ffa876b781&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 82.0 deg-C