Print…
Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Benzo-18-crown 6-Ether
B1539-1G B1539-5G
TCIAB1539-1GEA 61 EUR
TCIAB1539-1G TCIAB1539-5G
Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥96.0% (por GC)
Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane)
Fórmula: C₁₆H₂₄O₆
Número MDL : MFCD00062741
Número CAS: 14098-24-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b4cdfd185139b266131d1b00594ffbdc220a648&vid=4b4cdfd185139b266131d1b00594ffbdc220a648&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 43.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity