Print…
3-(Trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2786-5G T2786-25G
TCIAT2786-5GEA 60 EUR
TCIAT2786-5G TCIAT2786-25G
3-(Trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
3-(Trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₄F₃N
Ponto de ebulição: 113°C
Ponto de Inflamação: 23°C
Número MDL : MFCD00100032
Número CAS: 3796-23-4
EINECS: 223-268-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %