Print…
3-Fluoropicolinic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H61458.03 H61458.06
H61458.03EA 88.8 EUR
H61458.03 H61458.06
3-Fluoropicolinic acid ≥98%
3-Fluoropicolinic acid
Fórmula: C₆H₄FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114108
Número CAS: 152126-31-3