Print…
Iron(III) trifluoromethanesulphonate ≥90%, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H60034.MD H60034.03
H60034.MDEA 26.8 EUR
H60034.MD H60034.03
Iron(III) trifluoromethanesulphonate ≥90%, tech.
Iron(III) trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₃F₉FeO₉S₃
Peso Molecular: 503.06 g/mol
Ponto de Fusão: 183 °C
Ponto de Inflamação: 110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15144785
Número CAS: 63295-48-7