Print…
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
M2154-5G M2154-1G
TCIAM2154-5GEA 51 EUR
TCIAM2154-5G TCIAM2154-1G
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine ≥98.0% (por GC)
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine
Fórmula: C₁₁H₁₇N₃
Ponto de ebulição: 180°C
Número MDL : MFCD00172703
Número CAS: 16153-81-4
UN: 3263
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df324dafc463b2492a63a27943188fc699eaed70&vid=df324dafc463b2492a63a27943188fc699eaed70&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C