Print…
Terpineol, mixture of isomers ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H60146.AP H60146.K4
H60146.APEA 106 EUR
H60146.AP H60146.K4
Terpineol, mixture of isomers ≥98%
Terpineol, mixture of isomers
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Ponto de ebulição: 213…218 °C
Ponto de Fusão: 31…36 °C
Densidade: 0,934
Ponto de Inflamação: 91 °C (196 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00166983
Número CAS: 8000-41-7
EINECS: 232-268-1