Print…
5-Nitroso-8-quinolinol
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: 5-Nitrosoquinolin-8-ol
13856-10 13856-50 13856-100
CAYM13856-10EA 69.5 EUR
CAYM13856-10 CAYM13856-50 CAYM13856-100
5-Nitroso-8-quinolinol
5-Nitroso-8-quinolinol
Fórmula: C₉H₆N₂O₂
Peso Molecular: 174,16
Ponto de Fusão: 245 °C
Número MDL : MFCD00041862
Número CAS: 3565-26-2
EINECS: 222-650-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III