Print…
2,3,6-Trimethylphenol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H60489.14 H60489.22
H60489.14EA 38.8 EUR
H60489.14 H60489.22
2,3,6-Trimethylphenol 95%
2,3,6-Trimethylphenol
Fórmula: C₉H₁₂O
Ponto de ebulição: 215 °C
Ponto de Fusão: 59…62 °C
Densidade: 0,940
Ponto de Inflamação: 100 °C (212 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002229
Número CAS: 2416-94-6
EINECS: 219-330-3
UN: 2430
ADR: 8,III