Print…
Fmoc-Pro-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-proline, N-Fmoc-L-proline
F0298-25G F0298-5G
TCIAF0298-25GEA 261 EUR
TCIAF0298-25G TCIAF0298-5G
Fmoc-Pro-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fmoc-Pro-OH
Fórmula: C₂₀H₁₉NO₄
Peso Molecular: 337.38 g/mol
Número MDL : MFCD00037122
Número CAS: 71989-31-6
EINECS: 276-259-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bfc002595792bedbe4d3ae3b9a68758f562076c&vid=7bfc002595792bedbe4d3ae3b9a68758f562076c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 121.0 deg-C