Print…
Benzyltrimethylammonium hydroxide 40% em solução aquosa
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Triton B, Benzyltrimethylammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium Hydroxide
8.45025.5000 8.45025.0100
8.45025.5000EA 0 EUR
8.45025.5000 8.45025.0100
Benzyltrimethylammonium hydroxide 40% em solução aquosa
Benzyltrimethylammonium hydroxide
Fórmula: C₁₀H₁₇NO
Peso Molecular: 167,25
Número MDL : MFCD00008281
Número CAS: 100-85-6
EINECS: 202-895-5
UN: 3267
ADR: 8 II