Print…
4-Fluorophenethylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
F0829-5G F0829-25G
TCIAF0829-5GEA 22 EUR
TCIAF0829-5G TCIAF0829-25G
4-Fluorophenethylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Fluorophenethylamine
Fórmula: C₈H₁₀FN
Ponto de ebulição: 93°C
Ponto de Inflamação: 79°C
Número MDL : MFCD00134208
Número CAS: 1583-88-6
EINECS: 216-435-6
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=009bf992c889dbff915f3fae6128467773366581&vid=009bf992c889dbff915f3fae6128467773366581&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %