Print…
4-Chlorophenethylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H63081.06 H63081.14 H63081.22
H63081.06EA 31.9 EUR
H63081.06 H63081.14 H63081.22
4-Chlorophenethylamine 97%
4-Chlorophenethylamine
Fórmula: C₈H₁₀ClN
Ponto de ebulição: 60…65 °C (0,1 mmHg)
Densidade: 1,120
Ponto de Inflamação: 106 °C (223 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008191
Número CAS: 156-41-2
EINECS: 205-853-4