Print…
(2-Fluorophenyl)acetone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluorophenylacetone, 1-(2-Fluorophenyl)propan-2-one, 1-(2-Fluorophenyl)-2-propanone
H61535.06 H61535.14
H61535.06EA 69.9 EUR
H61535.06 H61535.14
(2-Fluorophenyl)acetone ≥98%
(2-Fluorophenyl)acetone
Fórmula: C₉H₉FO
Peso Molecular: 152.17 g/mol
Ponto de ebulição: 47 °C
Densidade: 1.077
Ponto de Inflamação: 85 °C (185 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000325
Número CAS: 2836-82-0
EINECS: 220-627-5