Print…
Serotonin hydrochloride
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: 5-Hydroxytryptamine Hydrochloride
14332-50 14332-100
CAYM14332-50EA 69.5 EUR
CAYM14332-50 CAYM14332-100
Serotonin hydrochloride
Serotonin hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₃ClN₂O
Número MDL : MFCD00012686
Número CAS: 153-98-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III