Print…
1-Ethyl-3-methylimidazoliumbis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-ethyl-3-methylimidazolium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)imide, [EMIIm], 1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
E0599-5G E0599-25G
TCIAE0599-5GEA 60 EUR
TCIAE0599-5G TCIAE0599-25G
1-Ethyl-3-methylimidazoliumbis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-Ethyl-3-methylimidazoliumbis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Fórmula: C₈H₁₁F₆N₃O₄S₂
Ponto de Fusão: -15°C
Número MDL : MFCD03788927
Número CAS: 174899-82-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8517f728e8328f2a39a1ecfbca6bc28605c6a736&vid=8517f728e8328f2a39a1ecfbca6bc28605c6a736&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %