Print…
1-Butyl-3-methylimidazoliumbis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Butyl-3-methylimidazolium Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide, 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide
B2477-5G B2477-25G
TCIAB2477-5GEA 44 EUR
TCIAB2477-5G TCIAB2477-25G
1-Butyl-3-methylimidazoliumbis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-Butyl-3-methylimidazoliumbis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Fórmula: C₁₀H₁₅F₆N₃O₄S₂
Peso Molecular: 419.37 g/mol
Ponto de Fusão: –2°C
Número MDL : MFCD05664714
Número CAS: 174899-83-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ab26a642d5408749ff8494aff39dc48309e37e7&vid=5ab26a642d5408749ff8494aff39dc48309e37e7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %