Print…
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H59277.06 H59277.18
H59277.06EA 136 EUR
H59277.06 H59277.18
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate 97%
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate
Fórmula: C₈H₁₄N₂O₂
Número MDL : MFCD06798186
Número CAS: 143314-17-4