1-Hexyl-3-methylimidazolium iodide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H59487.06
H59487.18
H59487.06EA
50.5
EUR
H59487.06
H59487.18
1-Hexyl-3-methylimidazolium iodide ≥98%
1-Hexyl-3-methylimidazolium iodide
Fórmula:
C₁₀H₁₉IN₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD12964976 Número CAS: 178631-05-5 |