Print…
Ácido gálico
Fornecedor: Cayman Chemical
11846-50 11846-10 11846-100
CAYM11846-50EA 105 EUR
CAYM11846-50 CAYM11846-10 CAYM11846-100
Ácido gálico
Ácido gálico
Fórmula: C₇H₆O₅
Ponto de ebulição: 501 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 251…252 °C
Densidade: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002510
Número CAS: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 13,04366