Print…
3,4-Dihydroxybenzoic acid
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: Protocatechuic acid
14916-25 14916-50 14916-100
CAYM14916-25EA 82.1 EUR
CAYM14916-25 CAYM14916-50 CAYM14916-100
3,4-Dihydroxybenzoic acid
3,4-Dihydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₆O₄
Peso Molecular: 154.12 g/mol
Ponto de ebulição: 125…135 °C (0.001 mmHg)
Ponto de Fusão: 202…204 °C
Densidade: 1.5415 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002509
Número CAS: 99-50-3
EINECS: 202-760-0
Merck Index: 12,08080