Print…
4-bromofenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Atenção
B3910-5G B3910-1G
TCIAB3910-5GEA 29 EUR
TCIAB3910-5G TCIAB3910-1G
4-bromofenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação) para pesquisa bioquímica
4-bromofenol
Fórmula: C₆H₅BrO
Ponto de ebulição: 238°C
Ponto de Fusão: 63 °C
Densidade: ~ 1,84 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: ≥ 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002313
Número CAS: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,01428
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6db5a785600dc45d8112e39d3aacd4605884b280&vid=7ff29de2ffd16e30c31766a94511c8836fa2f145&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
Chemiluminescence test (Luminol/POD/H2O2) to pass test