Print…
Dichloromethyl methyl ether, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1,1-Dichlorodimethyl ether
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D65658-100G D65658-25G
SIALD65658-100GEA 261 EUR
SIALD65658-100G SIALD65658-25G
Dichloromethyl methyl ether, Sigma-Aldrich®
Dichloromethyl methyl ether
Fórmula: C₂H₄Cl₂O
Peso Molecular: 114.96 g/mol
Densidade: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000828
Número CAS: 4885-02-3
EINECS: 225-498-9
UN: 2924
ADR: 3 II