Print…
3-Fluorophenyl acetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
F0800-5G F0800-25G
TCIAF0800-5GEA 27 EUR
TCIAF0800-5G TCIAF0800-25G
3-Fluorophenyl acetate ≥98.0% (por GC)
3-Fluorophenyl acetate
Fórmula: C₈H₇FO₂
Ponto de ebulição: 78°C
Ponto de Inflamação: 75°C
Número MDL : MFCD00142578
Número CAS: 701-83-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3985aea0d9f86d249c87a7b92b37e4d986737837&vid=3985aea0d9f86d249c87a7b92b37e4d986737837&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %