Print…
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid methyl ester
H61542.14 H61542.22
H61542.14EA 171 EUR
H61542.14 H61542.22
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Fórmula: C₈H₆FNO₄
Peso Molecular: 199.14 g/mol
Ponto de ebulição: 109 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 56…59 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00196161
Número CAS: 329-59-9