Print…
Methyl-5-fluoro-2-nitrobenzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H61307.14 H61307.06
H61307.14EA 258 EUR
H61307.14 H61307.06
Methyl-5-fluoro-2-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-5-fluoro-2-nitrobenzoate
Fórmula: C₈H₆FNO₄
Ponto de Fusão: 35…37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03425619
Número CAS: 393-85-1