Print…
4-Fluoro-o-anisaldehyde ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoro-2-methoxybenzaldehyde, 4-Fluoro-2-anisaldehyde
F0827-5G F0827-1G
TCIAF0827-5GEA 142 EUR
TCIAF0827-5G TCIAF0827-1G
4-Fluoro-o-anisaldehyde ≥97.0% (por GC)
4-Fluoro-o-anisaldehyde
Fórmula: C₈H₇FO₂
Número MDL : MFCD00143318
Número CAS: 450-83-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41238893ac07a91d13445c0c78d8d1553e00f67b&vid=41238893ac07a91d13445c0c78d8d1553e00f67b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C