Print…
Methyl (methylthio)acetate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (Methylthio)acetic methyl ester
M2296-5G M2296-25G
TCIAM2296-5GEA 39 EUR
TCIAM2296-5G TCIAM2296-25G
Methyl (methylthio)acetate ≥99.0% (por GC)
Methyl (methylthio)acetate
Fórmula: C₄H₈O₂S
Ponto de ebulição: 60°C
Densidade: 1,121 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 58°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00039809
Número CAS: 16630-66-3
EINECS: 240-683-4
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=389ebb23808e8e4adcf7450471965da56044c417&vid=389ebb23808e8e4adcf7450471965da56044c417&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %