2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Bromo-4-hydroxybenzotrifluoride
H61836.03
H61836.06
H61836.03EA
52.9
EUR
H61836.03
H61836.06
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenol ≥98%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Purity: 98%
CAS No.: 81107-97-3
Molecular Formula: C7H4BrF3O
Formula Weight: 241.01
Physical Form: Liquid
Appearance: Brown
Beilstein Reference: 7702274
MDL No.: MFCD06657954
Fórmula:
C₇H₄BrF₃O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06657954 Número CAS: 81107-97-3 |