Print…
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-Bromo-4-fluoronitrobenzene
H61466.06 H61466.14
H61466.06EA 61 EUR
H61466.06 H61466.14
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzene ≥98%
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃BrFNO₂
Peso Molecular: 220 g/mol
Ponto de Fusão: 41…45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00792441
Número CAS: 700-36-7