Print…
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-3-fluoronitrobenzene
H61494.14 H61494.22
H61494.14EA 132 EUR
H61494.14 H61494.22
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene ≥98%
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃BrFNO₂
Peso Molecular: 220 g/mol
Ponto de Fusão: 88…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05865088
Número CAS: 185331-69-5