Print…
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H61975.06 H61975.14
H61975.06EA 71.9 EUR
H61975.06 H61975.14
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid 95%
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrNO₄
Ponto de Fusão: 199…206 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00272137
Número CAS: 6319-40-0