Print…
Cloreto de estanho (II) dihidratado 98-103% ACS
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
1B1517-500GEA 344 EUR
1B1517-500G 1B1517-100G
Cloreto de estanho (II) dihidratado 98-103% ACS
Cloreto de Estanho (II) dihidratado
Fórmula: SnCl₂·2H₂O
Ponto de ebulição: 623 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 246 °C
Densidade: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149863
Número CAS: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861
Encomendar
Assay 98 - 103%
Calcium ≤0.005%
Iron ≤0.003%
Lead ≤0.01%
Potassium ≤0.005%
Sodium ≤0.01%
Solubility in hydrochloric acid Pass
Sulphate (P/F) Pass