Print…
3,3,5-Trimethylcyclohexanol ≥80.0% (por GC) (contains ca. 20% trans- isomer)
Fornecedor: TCI
Perigo
T2693-25G T2693-400G
TCIAT2693-25GEA 16 EUR
TCIAT2693-25G TCIAT2693-400G
3,3,5-Trimethylcyclohexanol ≥80.0% (por GC) (contains ca. 20% trans- isomer)
3,3,5-Trimethylcyclohexanol
Fórmula: C₉H₁₈O
Ponto de ebulição: 86°C
Ponto de Fusão: 30…32 °C
Densidade: 0,9006 g/cm³ (16 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00019378
Número CAS: 116-02-9
EINECS: 204-122-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b97886ea5088d7e8495481f2835a7b8b1d761ce&vid=2ca30c67ce70784a79aea703e0c1772d2b65a322&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %
Melting point 32.0 to 36.0 deg-C