Print…
Fast green FCF
Fornecedor: Cayman Chemical
Atenção
Sinônimos: Light green, Sodium 2-((4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino)phenyl)(4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)iminio)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-5-hydroxybenzenesulphonate, CI 42053, Dihydrogen (ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulphonatobenzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](3-sulphonatobenzyl)ammonium, disodium salt
14335-5 14335-10 14335-25 14335-100
CAYM14335-5EA 70.9 EUR
CAYM14335-5 CAYM14335-10 CAYM14335-25 CAYM14335-100
Fast green FCF
Fast green FCF
Fórmula: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
Ponto de Fusão: 290 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013053
Número CAS: 2353-45-9
EINECS: 219-091-5
Merck Index: 13,03970