Print…
Resazurin sodium salt
Fornecedor: Cayman Chemical
Atenção
14322-25 14322-10 14322-5
CAYM14322-25EA 481 EUR
CAYM14322-25 CAYM14322-10 CAYM14322-5
Resazurin sodium salt
Resazurin sodium salt
Fórmula: C₁₂H₆NNaO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005036
Número CAS: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5