Print…
Guaifenesin ≥98.0% (por HPLC e método UV)
Fornecedor: TCI
Atenção
G0159-25G G0159-500G
TCIAG0159-25GEA 17 EUR
TCIAG0159-25G TCIAG0159-500G
Guaifenesin ≥98.0% (por HPLC e método UV)
Guaifenesin
Fórmula: C₁₀H₁₄O₄
Número MDL : MFCD00016873
Número CAS: 93-14-1
EINECS: 202-222-5
Merck Index: 14,04555
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73869ca07b6602cde15b7a58aa9b6d9d370b4dae&vid=73869ca07b6602cde15b7a58aa9b6d9d370b4dae&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (UV-vis method) 98.0 to 102.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency