Print…
Coomassie® Azul brilhante R-250
Fornecedor: Cayman Chemical
14500-10 14500-25 14500-50 14500-100
CAYM14500-10EA 59.8 EUR
CAYM14500-10 CAYM14500-25 CAYM14500-50 CAYM14500-100
Coomassie® Azul brilhante R-250
Coomassie® Azul brilhante R-250
Fórmula: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
Ponto de Fusão: 174…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041762
Número CAS: 6104-59-2
EINECS: 228-060-5