Print…
β-Glicerofosfato dissódico penta-hidratado
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: Sodium β-glycerophosphate pentahydrate, Disodium-β-glycerophosphate pentahydrate, Glycerol-2-phosphate, β-GP, di-Sodium-β-glycerophosphate pentahydrate, β-Glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate, β-glycerolphosphate
14405-50 14405-100
CAYM14405-50EA 90.4 EUR
CAYM14405-50 CAYM14405-100
β-Glicerofosfato dissódico penta-hidratado
di-Sodium β-glycerophosphate pentahydrate
Fórmula: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
Peso Molecular: 306.11 g/mol
Número MDL : MFCD00002135
Número CAS: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3