Print…
N-Octil β-D-glucopiranosido
Fornecedor: Cayman Chemical
Atenção
Sinônimos: Octil β-D-glucopiranosido
14327-1 14327-5 14327-10
CAYM14327-1EA 82.1 EUR
CAYM14327-1 CAYM14327-5 CAYM14327-10
N-Octil β-D-glucopiranosido
N-Octil β-D-glucopiranosido
Fórmula: C₁₄H₂₈O₆
Ponto de Fusão: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00063288
Número CAS: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8