Print…
Polymyxin B sulphate
Fornecedor: Cayman Chemical
14157-500 14157-1 14157-5
CAYM14157-500EA 69.5 EUR
CAYM14157-500 CAYM14157-1 CAYM14157-5
Polymyxin B sulphate
Polymyxin B sulphate
Fórmula: C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00131991
Número CAS: 1405-20-5