Print…
Azul de Timol 0,04% aqueous solution
Fornecedor: Lovibond
Sinônimos: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
451650 451651
LOVI451650EA 26.8 EUR
LOVI451650 LOVI451651
Azul de Timol 0,04% aqueous solution
Azul de Timol
Fórmula: C₂₇H₃₀O₅S
Peso Molecular: 466.6 g/mol
Ponto de Fusão: 221
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005869
Número CAS: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 12,09541