Print…
Cloreto de benzetônio 0.004 mol/l, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
51126-1L-F 51126-5L-F
SIAL51126-1L-FEA 68.1 EUR
SIAL51126-1L-F SIAL51126-5L-F
Cloreto de benzetônio 0.004 mol/l, Sigma-Aldrich®
Cloreto de benzetónio
Fórmula: C₂₇H₄₂ClNO₂
Número MDL : MFCD00011742
Número CAS: 121-54-0
EINECS: 204-479-9