Print…
3,5-Dibromophenol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H60642.04 H60642.09
H60642.04EA 58.9 EUR
H60642.04 H60642.09
3,5-Dibromophenol ≥97%
3,5-Dibromophenol
Fórmula: C₆H₄Br₂O
Ponto de ebulição: 274 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 79…83 °C
Densidade: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06411376
Número CAS: 626-41-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III