Print…
5-Fluorocytosine
Fornecedor: Cayman Chemical
11635-500 11635-1 11635-5 11635-10
CAYM11635-500EA 90.4 EUR
CAYM11635-500 CAYM11635-1 CAYM11635-5 CAYM11635-10
5-Fluorocytosine
5-Fluorocytosine
Fórmula: C₄H₄FN₃O
Ponto de ebulição: 298 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 165 °C
Número MDL : MFCD00006035
Número CAS: 2022-85-7
EINECS: 217-968-7
Merck Index: 13,04151