Print…
3-Phenylpiperidine 98,0 Titrimetric
Fornecedor: TCI
Atenção
P2006-5G P2006-1G
TCIAP2006-5GEA 293 EUR
TCIAP2006-5G TCIAP2006-1G
3-Phenylpiperidine 98,0 Titrimetric
3-Phenylpiperidine
Fórmula: C₁₁H₁₅N
Peso Molecular: 161.25 g/mol
Ponto de ebulição: 126°C
Ponto de Fusão: 15°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00804860
Número CAS: 3973-62-4
EINECS: 223-602-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8529d4a6bf8174cf7ae949a782a88a3bf5d2073a&vid=8529d4a6bf8174cf7ae949a782a88a3bf5d2073a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %