Print…
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: PCA
11138-1 11138-5
CAYM11138-1EA 59.8 EUR
CAYM11138-1 CAYM11138-5
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid
Fórmula: C₇H₅NO₄
Ponto de ebulição: 357 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 246…248 °C
Densidade: 0,942 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00149413
Número CAS: 499-80-9
EINECS: 207-892-2