Print…
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanol
H61623.03 H61623.06
H61623.03EA 44.6 EUR
H61623.03 H61623.06
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol ≥97%
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅BrF₂O
Peso Molecular: 223,02
Ponto de Fusão: 76…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094461
Número CAS: 162744-59-4